Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Kit zur Chemolumineszenz-Hybridisierung und -Nachweis
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ North2South Chemilumineszenz-Detektionskit verbindet ein neues ECL-Substrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente hochempfindliche Southern-Blot-Ergebnisse zu gewährl
Das Thermo Scientific North2South Hybridisierungs- und Detektionskit verbindet ein neues, verbessertes Luminolsubstrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten vorgefertigten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente Ergebnisse und eine hohe Empfindlichkeit sicherzustellen. Jeder Nukleinsäure-Blot kann mit der entsprechenden biotinylierten (Biotin-markierten) Oligonukleotid-Sonde hybridisiert werden. Nach einem kurzen Membranblockierungsschritt wird die Biotin-Markierung mit Streptavidin-HRP und einer 5-minütigen Inkubation mit dem Chemolumineszenz-Substrat nachgewiesen. Die Ergebnisse lassen sich einfach durch eine kurze Belichtung mit Röntgenfilm (1 bis 15 Minuten) oder einer CCD-Kamera aufzeichnen.
Besondere Merkmale:
- Empfindlichkeit gleich oder größer als 32P
- An viele Formate anpassbar
- Die hohe Lichtleistung und der konstant niedrige Hintergrund ermöglichen sehr kurze Belichtungszeiten mit gekühlten CCD-Kamerasystemen oder Filmen
- Gebrauchsfertige Puffer und kurze Verarbeitungszeiten machen den Wechsel von der radioaktiven Detektion zur Chemolumineszenz-Detektion zu einfach, selbst für Einsteiger
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Liefert 60 mM Natriumcitrat, 600 mM Natriumchlorid, 0.2 % SDS, pH 7.9 bei Verdünnung 1:1 in Wasser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht radioaktives Southern und Northern Blotting |
| Produkttyp | North2South-Hybridisierungs-Stringency-Waschpuffer (2x) |
| Menge | 375 mL |