missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ NorthernLights Streptavidin NL493

Artikelnummer. 18614759
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614759 0,5 mL 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614759 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NL997

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry

  • Phosphate-buffered saline (PBS) containing <0.1% v/v sodium azide
  • Absorption macimum 493nm; Emission maximum 514nm
  • Provided in liquid format

Applications:

Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Menge 0,5 mL
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.