Learn More
Nortriptylin N-Ethylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30417298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417298 1 g -
30425894 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8369001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16234-88-1
Summenformel C22 H25 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 335.44
Synonym Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate
IUPAC-Name Ethyl N-[3-(5,6-Dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]Annulen-11-yliden)Propyl]-N-Methylcarbamat.
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
Formelmasse 335.1885