Learn More
Nortropinon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-nortropinone |
| CAS | 185099-67-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Boc-nortropinone |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C12 H19 N O3 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+ |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-(1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat |
| Mehr anzeigen |