Learn More
Noscapine, TRC
Artikelnummer. 30009713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009713 100 mg 100 Milligramm
30003768 5 g 5 Gramm
17922145 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN882000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-62-1
Summenformel C22 H23 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 413.42
Synonym Noscapine, (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [S-(R*,S*)]-, Narcotine (7CI,8CI), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1(3H)-isobenzofuranone deriv., (-)-Narcotine, (-)-α-Narcotine, Capval, Coscopin, Coscotabs, L-α-Noscapine, Longactin, Longatin, Lyobex, Methoxyhydrastine, NSC 5366, Narcompren, Narcosine, Narcotin, Narcotussin, Narkotin, Nectadon, Nicolane, Nipaxon, Noscapalin, Noscapin, Noscapine, O-Methylnarcotoline, Opian, Opianin, Opianine, Terbenol, Tusscapine, Vadebex, l-α-Narcotine, α-Narcotine
IUPAC-Name (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-Methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]Dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Noscapine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1
Formelmasse 413.1475