missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Artikelnummer. 12609616 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
12609616 500 μL 200μg/mL 500 Mikroliter
12679606 100 μL 200μg/mL 100 Mikroliter
12669606 1 mL 200μg/mL 1 Milliliter
12689606 100 μL 1mg/mL 100 Mikroliter
12699606 200 μL 1mg/mL 200 Mikroliter
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12609616

Marke: Epredia MS1339P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Notch-1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

The notch gene belongs to a family of epidermal growth factor (EGF) like homeotic genes, which encode transmembrane proteins with a variable number of cysteine-rich EGF-like repeats in the extracellular region. Four notch genes have been described in mammals, which include notch-1. notch-2, notch-3, and notch-4(Int-3), which have been implicated in the differentiation of the nervous system and other structures. The EGF-like proteins δ and Serrate have been identified as ligands of notch-1. Mature notch proteins are heterodimeric receptors derived from the cleavage of notch pre-proteins into an extracellular subunit (NEC) containing multiple EGF-like repeats and a transmembrane subunit including intracellular region (Ntm). Alteration of notch-1 signaling or expression may contribute to tumorigenesis.

Host Species: Mouse

Clone: A6

Isotype: IgG2b

Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.

Epitope: Ligand binding region

Immunogen: Recombinant protein encoding the ligand binding region of human Notch-1

Molecular Weight: 290kDa

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunoprecipitation (Not verified)
  • Flow Cytometry

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Notch-1 Ab-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon A6
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein encoding the ligand binding region of human Notch-1
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.