Learn More
Fisherbrand™ Glasplatte mit Einbuchtungen
Artikelnummer. 11854532
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
2 mm
4 mm
Gebundene 1 mm-Abstandshalter
Gelabmessungen:
10 x 10 cm
100 x 100 mm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Gelabmessungen Packungsgröße
11854532 4 mm 20 x 20 cm 2 Stück
11887633 2 mm 100 x 100 mm 2 Stück
11817643 Gebundene 1 mm-Abstandshalter 10 x 10 cm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11854532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10 €
    54.37 € / 2 Stück
    Sparen 23.73 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für vertikale Fisherbrand OmniPAGE-Elektrophoresesysteme
  • Zubehör für die horizontalen Gel-Elektrophoresesysteme Fisherbrand OmniPAGE
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand OmniPAGE Maxi vertikales Elektrophoresesystem
Typ Glasplatte mit Einbuchtungen
Gelabmessungen 20 x 20 cm
Menge 2/Packung
Dicke (metrisch) 4 mm