Learn More
NOTUM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18392215
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18392215 25 μg 25 Mikroliter
18392782 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18392215
Marke: Novus Biologicals NBP31728525UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NOTUM Polyclonal antibody specifically detects NOTUM in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NOTUM
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias EC 3.-, notum pectinacetylesterase homolog (Drosophila), protein notum homolog
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ANMVFIPYCSSDVWSGASSKSEKNEYAFMGALIIQEVVRELLGRGLSGAKVLLLAGSSAGGTGVLLNVDRVAEQLEKLGYPAIQVRGLADSGWFL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 147111
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG