Learn More
Melford Nourseothricinsulfat
Beschreibung
Nourseothricinsulfat ist ein Breitbandantibiotikum.
In der Molekularbiologie wird Nourseothricinsulfat häufig als selektierbarer Marker in Genexpressionsstudien und gentechnischen Experimenten eingesetzt. Es wirkt, indem es die Proteinsynthese in bakteriellen und eukaryotischen Zellen hemmt und so zum Zelltod führt.
Forscher nutzen dieses Antibiotikum, um Plasmide einzuführen oder zu erhalten, die Resistenzgene tragen, welche für die Nourseothricin-Acetyltransferase kodieren (NAT ) Enzym. Der NAT Das Enzym inaktiviert Nourseothricin, sodass nur die transformierten Zellen überleben und sich vermehren können.
Nourseothricinsulfat wird auch in der Zellkultur und Mikrobiologie eingesetzt. Es kann zur selektiven Abtötung bakterieller oder fungaler Verunreinigungen in Zellkulturen eingesetzt werden und gewährleistet so die Reinheit der Zelllinien.
Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Isolierung und Erhaltung resistenter Stämme in der mikrobiologischen Forschung.Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nourseothricin Sulfate |
| CAS | 96736-11-7 |
| Menge | 500 mg |