Learn More
Invitrogen™ Human NOV ELISA Kit
Artikelnummer. 15465083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465083 96 Tests 1 Set
17195519 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15465083 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHNOV
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human NOV ELISA quantitates Hu NOV in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NOV. Principle of the method The Human NOV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die CCN-Genfamilie (CTGF/Cyr61/NOV) besteht derzeit aus sechs Mitgliedern, die Proteine codieren, die an grundlegenden biologischen Prozessen wie Zellproliferation, Adhäsion, Migration, Differenzierung, Wundheilung, Angiogenese und mehreren Pathologien, einschließlich Fibrose und Tumorgenese, beteiligt sind. Während Cyr61 und CTGF als positive Regulatoren für das Zellwachstum fungieren, liefert nov (Nephroblastom überexprimiert, CCN3 oder NOVH) das erste Beispiel für ein CCN-Protein mit negativen regulatorischen Eigenschaften und das erste Beispiel für eine aberrierende Expression, die mit der Tumorentwicklung in Verbindung gebracht wird. Bei Tieren und Menschen wird eine erhöhte Expression von nov in Geweben nachgewiesen, in denen Kalzium ein wichtiger Regulator ist, wie die Nebennierenrinde, das zentrale Nervensystem, Knochen und Knorpel, Herzmuskel und Niere. Das Nov-Protein verbindet sich mit der extrazellulären Notch1-Domäne und hemmt die Myoblast-Differenzierung über den Notch-Signalweg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P48745
Assay-Bereich 0.041 bis 30 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 30 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes NOV. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4856
Gensymbol CCN3, IBP-9, IGFBP-9, IGFBP9h, NOV
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Genregulierung
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CCN3, IBP-9, IGFBP-9, IGFBP9h, NOV
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min