Learn More
Cytiva NOVABLOT KIT .
Artikelnummer. 10116634 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Elektro-Blotting-Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10116634
Marke: Cytiva 18101686
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 x Elektrodenkathode
  • 1 x Elektrodenanode
  • 500 x Elektrodenpapier (200 x 250 mm)
  • 50 x Zellophanbogen (210 x 320 mm)
Für den elektrophoretischen Transfer von Proteinen aus Polyacrylamid- oder Agarose-Gelen auf eine immobilisierende Membran
  • Zur Verwendung mit Multiphor II
  • Erstellen Sie Sandwiches zum gleichzeitigen Transfer von bis zu 6 Gelen
  • Der Transfer dauert in der Regel weniger als eine Stunde und erfordert am Ende des Transfers keine Abkühlzeit
  • Die im Kit enthaltenen Elektroden bestehen aus Graphit, um eine gleichmäßige Stromverteilung über die gesamte Oberfläche zu gewährleisten
  • Maximale Gelgröße: 200 x 250 mm
  • Elektrophoretischer Transfer
  • Allgemeine Proteinfärbung
  • Immunblotting
  • Glykoproteinmessung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multiphor™ II Elektrophoresesystem
Typ Elektro-Blotting-Kit
Enthält Kathode- und Anodenelektrode, 500 Elektrodenpapier (200x250 mm), 50 Zellophanfolie (210x320 mm), Graphitelektrode