Learn More
Invitrogen™ NovaBright™ Phospha-Light™ EXP Assay Kit for SEAP (Secreted Placental Alkaline Phosphatase) Reporter Gene Detection
Artikelnummer. 10487308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
192 Assays
960 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10487308 960 Assays 1 Stück
10600550 192 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10487308 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. N10578
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Komponentenlösung mit CSPD Substrat und Chemolumineszenz-Verstärker, Positivkontrolle der plazentaren alkalischen Phosphatase
Chemilumineszenz-Reportergenassay für den hochempfindlichen Nachweis sezernierter plazentarer alkalischer Phosphatase oder des nicht sezernierten plazentaren Isoenzyms PLAP.
The NovaBright™ Phospha-Light™ EXP Assay Kit is a second generation chemiluminescent reporter gene assay for the ultrasensitive detection of secreted placental alkaline phosphatase (SEAP) or the non-secreted placental isozyme PLAP. This assay combines ultrasensitive detection with a dynamic range of 5 orders of magnitude. The assay system uses the high performance alkaline phosphatase substrate, CSPD™ and a proprietary next generation chemiluminescence enhancer and a proprietary buffer system designed to specifically inhibit endogenous non-placental alkaline phosphatase activity to deliver performance surpassing that of prior generations of chemiluminescnt assays and far surpassing colorimetric and fluorescent detection methods.
Eine sensible Detektion des alkalischen Phosphatase-Reporterenzyms ermöglicht eine große Anzahl von Anwendungen in vielen Bereichen der biowissenschaftlichen Forschung, einschließlich Genexpression, viralen Funktionsassays, Impfstoffentwicklung, Entwicklung von Virusvektoren und Gentransfermethoden für die Gentherapie, In-vivo-Genexpressionsüberwachung und neuartigen zellulären Funktionsassays. Dieser SEAP-Assay ist eine der einfachsten und schnellsten Methoden zur Optimierung der Transfektionseffizienz. Dieser Assay wurde für eine Vielzahl von viralen, funktionellen Assays verwendet, darunter Assays für virale Genexpression, virale Replikation, virale Fusogenität, Virusneutralisierung und viral-vermittelte Zell-Zell-Fusion sowie virale Infektiosität. Die Verwendung des SEAP-Reporterproteins ist sehr gut für In-vivo-Reporter-Genassays geeignet, indem Serumproben von transgenen, transfizierten oder viralen vektorinfizierten Tieren getestet werden. Das NovaBright Reporter-Genassay-System wurde zur Messung der SEAP-Konzentrationen in Seren transgener oder transfizierter ganzer Tiere, einschließlich Maus-, Ratte-, Marmoset-, Affe- und Schweineseren sowie in Allantoisflüssigkeit von Hühnereiern verwendet. Das Maus-SEAP-Protein (mSEAP) wurde kürzlich für eine verbesserte SEAP-Proteinstabilität bei transgenen Mäusen entwickelt, und der NovaBright SEAP-Assay wurde für die sensible Detektion von mSEAP verwendet. Neben Reporter-Gen-Anwendungen (Genexpression) dient das Assay-System zur Messung von SEAP als funktionaler Reporter für Ligand-Rezeptorbindung-Assays mit SEAP-Ligand-Chimäre, Protease-vermittelter Sekretion und für Sekretionswegaktivität. Das NovaBright Assay-System kann für die zelluläre Messung von nicht plazentarer alkalischer Phosphatase als Biomarker verwendet werden.
Dieses Kit bietet ein viel einfacheres Verfahren als andere Assays. Der Assay ist homogen und erfordert nur zwei Lösungen, die gebrauchsfertig geliefert werden. Die verlängerte Kinetik der Glimmlichtemission führt zu einem stabilen Lichtsignal und dadurch zu einer flexiblen Ablesezeit. Das Assay-Signal wird in einem einfachen Luminometer ohne Injektoren gemessen. SEAP ist ein Reporterprotein, das in das Zellkulturmedium abgesondert und durch die Prüfung der Aliquoten des Mediums nachgewiesen wird. Da SEAP in das Medium freigesetzt wird, ist eine Zelllyse unnötig. Der Assay ermöglicht jedoch auch den Nachweis von Isoenzymen von plazentaren alkalischen Phosphasen (PLAP) nach der Zelllyse.
  • Chemoillumineszentes Reporter-Gen-Assay der zweiten Generation
  • Einfaches, schnelles Protokoll, kompatibel mit hohem Durchsatz
  • Hochsensible Detektion von sezernierter, plazentarer alkalischer Phosphatase
  • Kompatibilität mit automatisierten Plattformen mit bereits vorhandenen Triggerlösungen/Positionen
Spezifikationen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Format: 96-Well-Platte
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Substrat: CSPD
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
  • Zielenzym: Plazentare alkalische Phosphatase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Phosphatase-Assay
Nachweisverfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Inhalt und Lagerung Komponentenlösung mit CSPD™ Substrat und Chemilumineszenzverstärker (bei 2 bis 6 C lagern), Positivkontrolle der alkalischen Phosphatase (bei -20 C lagern)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Substrat CSPD™
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Plazentare alkalische Phosphatase
Format 96-well Plate
Produktlinie NovaBright
Menge 960 Assays