Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
Artikelnummer. 13118725 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Polyester
Polyester, Nylon
Fassungsvermögen:
12 oz.
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 13118725
Marke: Micronova™ MP533112W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Die einzigartige Riffelung der Fasern erzeugt einen Mopp, der sowohl fusselarm als auch saugfähig ist. NovaKnit ist in zwei Geweben erhältlich: 100 % Polyester oder Polyester/Nylon-Mischung für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
Die solide Konstruktion des Mopps in Kombination mit den strapazierfähigen Geweben ermöglicht die Verwendung des Mopps mit starken Desinfektionsmitteln; er ist waschbar und wiederverwendbar. Die NovaKnits sind autoklavierbar und bestrahlt erhältlich.
Die NovaKnit Serie kann mit dem MH-1 Moppgriff verwendet oder über den QDMH-1 Moppadapter am Universal-Edelstahlgriff befestigt werden.
  • Hervorragende Reinigungsfähigkeit
  • Langlebiger als herkömmliche Baumwolle/Rayon-Mopps
  • Wirtschaftliches Design
  • Waschbar/autoklavierbar
  • Saugfähiger als herkömmliche Reinraummopps
Material: MP52-31-12W 100% Polyester MP53-31-12W Polyester/Nylon-Mischung
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
Abmessungen 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Weiß
Fassungsvermögen 12 oz.
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 38.1 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 17.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) MH-1 Mop-Griff oder Befestigung am universellen Edelstahlgriff über den QDMH-1 Mop-Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Polyester, Nylon