Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4496047 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Polyester
Polyester, Nylon
Fassungsvermögen:
12 oz.
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 13198715
Marke: Micronova™ MP523112W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Die Micronova NovaKnit™ String-Mopps verfügen über ein einzigartiges Rippenmuster und ein Schlingenbündel, wodurch sie sowohl fusselarm als auch äußerst saugfähig sind. Erhältlich in 100 % Polyester oder in einer Mischung aus 75 % Polyester/25 % Nylon für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
  • Robuster Mopp mit gestrickten Fäden zur Reinigung von Böden
  • Zur Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten Umgebungen
  • Die gerippten Bündel sind fusselarm und saugfähig
  • Schlingen-Design ohne freiliegende Kanten
  • Solide Konstruktion und beständiges Material
    • 100 % Polyester oder Mischung aus 75 % Polyester und 25 % Nylon
  • Saugfähiger und langlebiger als herkömmliche Reinraummopps
  • Zur Verwendung mit dem MH-1 Moppgriff oder dem Edelstahlgriff der Serie SSU über den QDMH-1 Moppadapter
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
Abmessungen 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Weiß
Fassungsvermögen 12 oz.
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 38,1 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) MH-1 Mop-Griff oder Befestigung am universellen Edelstahlgriff über den QDMH-1 Mop-Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Polyester