missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NovaLume Atto Chemiluminescent Substrate (AP)

Artikelnummer. 18265754 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
18265754 100 ml 100 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18265754

Marke: Novus Biologicals™ NBP261914

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NovaLume Atto Chemiluminescent Substrate (AP) is a ready-to-use stabilized 1, 2-dioxetane substrate.

  • Extreme sensitivity, from low nano to low attogram level detection of alkaline phosphatase (AP)
  • Recommended for a wide range of AP applications including blotting (Western Blots, Southern blots), and for detection of alkaline phosphatase-labeled nucleotide and protein probes in solution and on solid supports such as ELISAs
  • 100X more sensitive than competitor products
  • Highest signal to noise ratios
  • High stability plus a 24 month shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Southern Blot
Verpackungsmenge 100 ml
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.