missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NovaLume Femto Chemiluminescent Substrate (HRP), ELISA

Artikelnummer. 18263244 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
18263244 200 ml 200 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18263244

Marke: Novus Biologicals™ NBP261917

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NovaLume Femto Chemiluminescent Substrate (HRP) may be used for any ELISA application utilizing horseradish peroxidase (HRP) conjugates. The substrate can be used with various blocking buffers. Detection and analysis requires a chemiluminometer.

Chemiluminescent substrate supplied as two components:

  • High signal intensity and low background
  • High sensitivity - low femtogram level detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 200 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Verpackungsmenge 200 ml
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.