missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NovaLume Pico Chemiluminescent Substrate (HRP)

Artikelnummer. 18205773 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18205773

Marke: Novus Biologicals™ NBP261915

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

NovaLume Pico Chemiluminescent Substrate may be used for any blotting application utilizing horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. The substrate can be used with various blocking buffers and on nitrocellulose or PVDF membranes. Visualization is by CCD imaging systems or x-ray film.

Chemiluminescent substrate supplied as two components:

  • High sensitivity - low pico to mid femtogram level detection
  • Recommended for HRP blotting applications
  • Superior performance to Competitor Products in its class
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 200 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, Immunoblot, Dot Blot
Verpackungsmenge 200 ml
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt