Learn More
Emma Safety Footwear Novara Sicherheitsschuhe
Klassische Halbschuh-Ausführung mit nur etwas mehr Knöchelunterstützung dank des verlängerten Schafts. Praktisch undurchdringliche Nitril-Gummisohlen in Kombination mit dem Alltagslook des Schuhs ermöglichen dem Träger den leichten Wechsel zwischen Büro und Lager.
156.00 € - 182.32 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Novara |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928211
|
Emma Safety Footwear
MM13109042 |
42 |
182.32 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908211
|
Emma Safety Footwear
MM13109040 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918211
|
Emma Safety Footwear
MM13109041 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998201
|
Emma Safety Footwear
MM13109039 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938211
|
Emma Safety Footwear
MM13109043 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948211
|
Emma Safety Footwear
MM13109044 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958211
|
Emma Safety Footwear
MM13109045 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968211
|
Emma Safety Footwear
MM13109046 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978211
|
Emma Safety Footwear
MM13109047 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988211
|
Emma Safety Footwear
MM13109048 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Aus Vollnarbenleder/Nubuck
- Chemikalienbeständig/flüssigkeitsabweisend
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Steel |
Schnüre | |
Novara | |
Leder, Nubuk |