Learn More
Biochrom Novaspec III+
Artikelnummer. 15549464
Change view
Click to view available options
Detektortyp:
CMOS-Array
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Detektortyp unitSize
15549464 CMOS-Array 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15549464
Marke: Biochrom 80212040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses tragbare, zuverlässige und anwenderfreundliche Spektralphotometer ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das Biochrom™ Novaspec III+ Spektralphotometer zeichnet sich durch eine geringe Stellfläche und eine robuste, leichte Bauweise aus und ist ideal bei wenig Platz im Labor.
  • Automatische Kalibrierung bei der Inbetriebnahme
  • Dieses robuste Gerät ist einfach zu bedienen, zu reinigen und zu lagern, ohne Deckel oder bewegliche Teile
  • Erhöhen Sie die Flexibilität bei der Messung mit dem optionalen Reagenzglashalter für Messungen von 10 bis 18 mm-Reagenzgläsern
  • Der Standard-Reagenzglashalter nimmt 10 mm-Glas- und Einwegküvetten auf und kann zur Reinigung leicht entfernt werden
  • Optional ist ein thermostatisierter Küvettenhalter für zusätzliche Messungen bei 37 °C erhältlich
  • Das Vis-Spektralphotometer deckt 325 bis 1100 nm ab, sodass Sie mehr von Ihrer Probe sehen können
  • Ideal für grundlegende spektrophotometrische Messungen, ideal für den Einsatz in der Einstiegsklasse
  • Speichern Sie Daten auf einem USB-Stick, sodass die Ergebnisse später analysiert werden können
  • Die Software PVC (Print Via Computer) ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die direkte Datenübertragung vom Gerät
Garantie
1 Jahre
Spezifikation
Extinktionsbereich -0,3 bis +2,5 A
Zertifizierung/Konformität CE
Kammern Geeignet für Glas- oder Einweg-Küvetten mit Standardlänge 10 mm. Reagenzgläser und Zubehör für beheizten Küvettenhalter sind erhältlich
Anschlüsse USB-PC-Anschluss mit PVC-Software
Tiefe (metrisch) 225 mm
Detektortyp CMOS-Array
Display Grafische Peak-Anzeige mit Track and Zoom
Abmessungen (L x B x H) 225 x 325 x 133 mm
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Mandarin
Lichtquelle Gepulste Wolfram-Halogen-Lichtquelle
Spannung 90/265 VAC
Wavelength Range 325 bis 1100 nm
Elektrische Anforderungen 90–265 V, 50/60 Hz, 15 VA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einzelwellenlängenabsorption, Einzelwellenlängen-Transmission in %, Konzentration mit Faktor, Konzentration mit Einzelstandard, Kinetik
Höhe (metrisch) 133 mm
Enthält Das Gerät, PVC-Software, Probe 8/Packung Einweg-Küvetten, Staubabdeckung, USB-Kabel für PC-Anschluss, 18 V-Netzteil mit EU-, UK-, US- und Japan-Netzkabeln
Monochromator Flachgitter
Geräuschpegel <0.002 A RMS bei 0 A und <0.003 A RMS bei 1 A both bei 600 nm
Photometrische Linearität ±0.010A oder ±2.0 %, je nachdem, welcher Wert zwischen 0 und1.500A bei 546 nm liegt
Photometrischer Bereich -0.300 bis 2.500 A, 0.3 bis 199 %T
Photometrische Wiederholbarkeit <0.002 A bei 0 A und 500 nm
Streulicht <1 %T bei 340 nm
Testmethode Methodenspeicher: 72 mit PIN-Nummernschutz
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 1 nm
Gewicht (metrisch) 1.6 kg
Breite (metrisch) 325 mm