Learn More
Biochrom Spectrophotometer Novaspec Pro
Beschreibung
- Führt Messungen in Absorption, Transmission (%) und Konzentration durch
- Enthält sortierte Methoden für die Proteinquantifizierung nach Bradford, BCA, Biuret und Lowry
- Automatische Kalibrierung bei der Inbetriebnahme
- Dieses robuste Gerät ist einfach zu bedienen, zu reinigen und zu lagern, ohne Deckel oder bewegliche Teile
- Die grafische Anzeige ermöglicht die Anzeige von Wellenlängenscans, kinetischen Assays und Standardkurven
- Erhöhen Sie die Flexibilität bei der Messung mit dem optionalen Reagenzglashalter für Messungen von 10 bis 18 mm-Reagenzgläsern
- Der Standard-Reagenzglashalter nimmt 10 mm-Glas- und Einwegküvetten auf und kann zur Reinigung leicht entfernt werden
- Optional ist ein thermostatisierter Küvettenhalter für zusätzliche Messungen bei 37 °C erhältlich
- Das Vis-Spektralphotometer deckt 325 bis 1100 nm ab, sodass Sie mehr von Ihrer Probe sehen können
- Ideal für grundlegende spektrophotometrische Messungen, ideal für den Einsatz in der Einstiegsklasse
- Bietet leistungsstarke integrierte Software für die Anzeige und Analyse von Daten
- Speichern Sie Daten auf einem USB-Stick, sodass die Ergebnisse später analysiert werden können
- Die Software PVC (Print Via Computer) ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die direkte Datenübertragung vom Gerät
Garantie
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktionsbereich | -0,3 bis +2,5 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kammern | Geeignet für Glas- oder Einweg-Küvetten mit Standardlänge 10 mm. Reagenzgläser und Zubehör für beheizten Küvettenhalter sind erhältlich |
| Anschlüsse | USB-PC-Anschluss mit PVC-Software |
| Tiefe (metrisch) | 225 mm |
| Detektortyp | CMOS-Array |
| Display | Grafische Peak-Anzeige mit Track and Zoom |
| Abmessungen (L x B x H) | 225 x 325 x 133 mm |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Mandarin |
| Lichtquelle | Gepulste Wolfram-Halogen-Lichtquelle |
| Mehr anzeigen |