Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10%, 1.0 mm
Artikelnummer. 12020116
Change view
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Wells unitSize
12020116 10-Well 10 Stück
12030116 12-Well 10 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12020116
Marke: Invitrogen™ EC6675BOX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schägger und von Jagow (Schägger und von Jagow, 1987) speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Merkmale von Novex Tricin-Proteingelen:
• Höhere Auflösung von Proteinen mit bis zu 2 kDa Molekülmasse
• Verbesserte Kompatibilität mit direkter Sequenzierung von Proteinen nach der Übertragung auf PVDF
• Minimierte Proteinmodifikation durch den niedrigeren pH-Wert des Tricin-Puffersystems
Formulierung
Invitrogen Tricin-Gele werden mit hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien hergestellt: Tris-Basis, HCl, Acrylamid, Bis-Acrylamid, TEMED, APS und hochreines Wasser. Unsere Tricin-Gele bestehen aus einem 4 %-Stapelgel und enthalten kein SDS. Das Tricin-System erfordert SDS in der Probe und Elektrophoresepuffer für optimale Ergebnisse.
Wählen Sie das richtige Tricin-Gel für Ihre Proteintrennung
Invitrogen Tricin-Gele sind in drei Polyacrylamid-Konzentrationen von 10 %, 16 % und mit einem Gradienten von 10 bis 20 % verfügbar. Wählen Sie aus unseren vielen Well-Formaten aus, einschließlich 10-, 12- und 15-Well. Tricin-Gele sind speziell für die denaturierende Gel-Elektrophorese formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung empfehlen wir den Tricin-SDS-Probenpuffer (LC1676) und für die optimale Trennung verwenden Sie den Tricin-SDS-Laufpuffer (LC1675).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675), wenn Sie einen herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000) durchführen. Schneller halbtrockener Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter bzw. schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001).
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 10 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tricin
Empfohlene Anwendungen Denaturierung
Probenladevolumen Bis zu 25 µl
Trennbereich 6 bis 200 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 10-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Produktlinie Novex
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle