Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 10%, 1.0 mm, 15 well
Artikelnummer. 15608058
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15608058
Marke: Invitrogen™ XV00105PK20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 Fertiggele
Trennungsbereich: 30 bis 250 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: XCell SureLock Mini
Novex™ Value Tris-Glycin Minigele bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Anforderungen an die Proteintrennung. Novex™ Value Tris-Glycine Polyacrylamid-Gele bieten eine gute Trennung und Auflösung von Proteinen in einem erschwinglichen Gel, das auf der traditionellen Laemmli-Proteinelektrophorese basiert. Jede Packung enthält 20 Gele.
Zu den Merkmalen der Novex Value-Gele gehören:
  • Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Schnelle Laufbedingungen – Trennen von Proteinen unter konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
  • Verbesserte Haltbarkeit – Lagerung der Gele mindestens 12 Monate bei 4 °C
  • Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
Garantie
Bis zu 12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Haltbarkeit bis zu 12 Monate je nach Geltyp.
Beschreibung 10 %-ige Value Tris-Glycin-Gele, 1,0 mm, 15-Well, 20 Stück/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini
Gelanteil (%) 10 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Produkttyp Seite Homogen
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen bis zu 15 µl
Trennung von Protein
Trennbereich 30 bis 250 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 15-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteingelelektrophorese
Material ART Gel
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie Novex Value
Menge 20/Packung
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Lagerungsbedingungen Bei 4 °C lagern. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate.
Dicke 1,0 mm
Wellformat 1D-Well
Länge (metrisch) 8 cm
Länge (metrisch) Gel 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) Gel 8 cm