Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 1-well
Artikelnummer. 12065675
Change view
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12065675 Jeweils 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12065675 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EC6021BOX
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Eine Packung mit 10 Gelen
Trennungsbereich: 20 bis 200 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini
  • Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
  • Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
  • Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; geeignet für native und denaturierende Proteinassays
  • Zum Erzielen optimaler Ergebnisse sollten die meisten Novex Tris-Glycin-Gele bei 4 °C gelagert und innerhalb von 8 Wochen nach dem Kauf verwendet werden.
  • Verarbeiten von Proteinen in nativer oder denaturierter Form
  • Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 700 μl; 1D-Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 10 Gele. Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Nicht einfrieren. Die Haltbarkeit beträgt 8 Wochen.
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Probenladevolumen 700 µl
Trennung von Protein
Trennbereich 20 bis 200 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 1-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge Jeweils
Versandbedingung Nasseis
Dicke 1,0 mm
Wellformat 1D-Well
Länge (metrisch) 8 cm
Länge (metrisch) Gel 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) Gel 8 cm
Produktlinie Novex
Produkttyp Seite Gradient
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini
System Type Novex™