missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 8 to 16% ,1.0 mm

Artikelnummer. p-7237812
Click to view available options
Wells:
12 + 2-Well, mit Adaptern
12 +2 Well
20-Well
20-Well, mit Adaptern
26-Well
26 Wells, mit Adaptern
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15972354

Marke: Novex™ WXP81612BOX

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Novex Tris-Glycine Plus-Midi-Proteingele sind verbesserte auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophoresetechnologie basierende Polyacrylamid-Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglichen.

Novex Tris-Glycine Plus-Midi-Proteingele sind verbesserte auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophoresetechnologie basierende Polyacrylamid-Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglichen. Die Gele bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden. Novex Tris-Glycin Plus Midi-Gele 1,0 mm dicke Gele mit breiterem Format (8 cm x 13 cm) für die Elektrophorese von Proteinproben mit höherem Durchsatz.

Zu den Merkmalen der Novex Tris-Glycin Plus Gele gehören:
Verbesserte Haltbarkeit — Lagerung der Gele bis zu 12 Monate bei 4 °C
Flexibilität — Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
Schnelle Laufbedingungen — Schnelle Proteintrennung mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten

Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin Plus Midi-Gele werden in festen Konzentrationen zwischen 10 % und 12 % sowie Gradientenkonzentrationen von 4 bis 12 %, 4 bis 20 % und 8 bis16 % angeboten. Wählen Sie aus unseren zahlreichen Well-Formaten, darunter 12+2-, 20- und 26 Well-Formate.

Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format enthalten kein SDS und können verwendet werden, um Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form zu trennen. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (LC26754). Für native Proteine empfehlen wir Novex nativen Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672). Der Proteinlauf mit den Gelen kann mit unserer XCell4 SureLock Midi-Zelle (WR0100) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion Gelkammer mit unseren Adaptern (WA0999) durchgeführt werden.

Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin Transferpuffers (LC3675) bei der Durchführung des herkömmlichen Nasstransfers. Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter oder ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.

Recommended Storage

Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Adapter Keine Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
Gelanteil (%) 8 bis 16%
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin Plus
Probenladevolumen Bis zu 45 µl + 15 µl
Trennbereich 6 bis 250 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 12 +2 Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie Novex
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt