Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit für humanes Aβ42
Beschreibung
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Der ELISA für humanes Amyloid-Beta 42 (Hu Abeta 42) quantifiziert Hu Abeta 42 in humanem Gewebekulturmedium, Gewebehomogenat und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF).Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Abeta 42.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für humanes Abeta 42 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Einfach auszuführendes Sandwich-ELISA
Das Kit für humanes Aβ42 ist ein Festphasen-, Sandwich- Enzyme-linked Immunosorbent-Assay (ELISA). Die Wells der mitgelieferten Mikrotiter-Streifen sind mit monoklonalen, für die NH2-Terminusregion von humanem Aβ spezifischen Auffangantikörpern beschichtet Während der ersten Inkubation werden Standards, Kontrollen und unbekannte Proben in die Wells pipettiert und zusammen mit einem für den COOH-Terminus der 1-42Aβ-Sequenz spezifischen Kaninchen-Antikörper inkubiert. Gebundener Kaninchen-Antikörper wird durch Verwendung eines Meerrettich-Peroxidase-markierten Anti-Kaninchen-Antikörpers nachgewiesen. Nach dem Waschen wird Meerrettich-Peroxidase-markierter Anti-Kaninchen-Antikörper (Enzym) hinzugegeben. Nach einer zweiten Inkubation und Waschung, bei der alle ungebundenen Enzyme entfernt werden, wird eine Substratlösung hinzugefügt, die vom gebundenen Enzym zur Erzeugung einer Farbe genutzt wird. Die Intensität der Farbe verhält sich direkt proportional zur Konzentration von humanem Aβ42 in der Originalprobe. Die Proben werden anhand einer Standardkurve quantifiziert, die aus dem rekombinanten Aβ42 erzeugt wird, das im Kit enthalten ist.
Ergebnisse werden in der Regel in einem Ein-Tages-—Schnell-Inkubationsprotokoll innerhalb von 4 Stunden erhalten.
Das Kit enthält eine Platte, deren Wells mit Auffangantikörpern vorbeschichtet sind, wodurch ein Beschichtungsprozess der Platte über Nacht entfällt. Keine Inkubation über Nacht erforderlich. Die Inkubationsschritte können innerhalb von vier Stunden durchgeführt werden.
Großer dynamischer Bereich: 7.1 – 1,000 pg/ml
Durch den großen dynamischen Bereich des Assays kann die Verdünnung, die benötigt wird, damit Ihre Probe in den linearen Assay-Bereich fällt, genauer bestimmt werden.
Wirtschaftliche, entnehmbare Wells
Die vorbeschichteten Wells werden als entnehmbare 8 Well-Streifen geliefert, wodurch Sie die Assay-Größe an Ihre Anforderungen anpassen können. Zwei Standardfläschchen pro Platte, die das Rekonstiturieren eines neuen Fläschchens ermöglichen, sollten verwendet werden, wenn nicht die gesamte Platte auf einmal ausgeführt wird.
- Einfach auszuführendes Sandwich-ELISA
- Ergebnisse werden in der Regel in einem Ein-Tages-—Schnell-Inkubationsprotokoll innerhalb von 4 Stunden erhalten.
- Weiter dynamischer Bereich — 7.1 – 1000 pg/ml
- Vorbeschichtete, herausnehmbare 8-Well-Streifen
• - Strenge Validierung
- Jedes ELISA-Kit ist hinsichtlich Empfindlichkeit, Spezifität und chargenübergreifender Konsistenz validiert.
Dieses Kit kann kein Aβ40 oder Aβ43 nachweisen. Weitere Informationen zur Validierung werden auf der Protokollbeilage angegeben.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P05067 |
| Assay-Bereich | 15.6 bis 1000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | <10 pg/ml |
| Konzentration | 15.6 bis 1000 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 351 |
| Mehr anzeigen |