Learn More
Invitrogen™ ABTS, solution
Artikelnummer. 15949122
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15949122
Marke: Invitrogen™ 002024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Geeignet für die Verwendung in Immunassays.
Kann als Substrat für Meerrettich-Peroxidase (HRP) in ELISAs verwendet werden.
Erstellen eigener Immunoassays, Zellanalysen, Immunoassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ABTS-Lösung
Substrat ABTS
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat
Menge 500 ml
Versandbedingung Nasseis
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.