Learn More
Invitrogen™ AcTEV™-Protease
Artikelnummer. 10216572
Change view
Click to view available options
Menge:
10.000 U
1000 E
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10216572 1000 E 1 Stück
10443432 10.000 U 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10216572 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12575015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
AcTEV™ Protease wird mit einem Fläschchen mit 20 X TEV-Puffer (1 M Tris-HCl (pH8.0),10 mM EDTA) und einem Fläschchen mit 100 mM DTT geliefert.
Erkennt spezifisch eine Sequenz von sieben Aminosäuren (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, spaltet zwischen Gln und Gly) und eignet sich daher hervorragend zum Entfernen der Affinitätstags von Fusionsproteinen
Eine verbesserte Version der Tobacco Etch Virus (TEV) AcTEV™ Protease, die äußerst spezifisch, sehr aktiv und deutlich stabiler als native TEV Protease ist, was zu verbesserter langfristiger Aktivität führt.
  • Sehr spezifische Spaltungsaktivität
  • Verbesserte Stabilität des Enzyms für längere Proteaseaktivität
  • Aktivität über einen breiten Temperaturbereich (4 °C bis 30 °C) und pH-Bereich (6,0 bis 8,5) hinweg
  • Sequenz aus 6-mal Histidin für eine einfachere Entfernung aus der verdauten Proteinprobe
  • Mehr als 85 % Einzelbanden-Reinheit ohne Kontaminierung durch unspezifische Protease
  • Verwendung
    • Inkubation mit AcTEV™ Protease trennt das Protein von Interesse vom Fusions-Tag
    • Dies ist eine wirksame Methode zum Entfernen von Tags für Löslichkeit, Sekretion, Erkennung und Aufreinigung von rekombinanten Proteinen
    Enzym-Spezifikationen
    • Aus E. coli , die das AcTEV™ Protease-Gen exprimieren, aufgereinigt
  • Unit-Definition
    • Eine Einheit der AcTEV™ Protease spaltet 85 % von 3 μg eines Kontrollsubstrats in 1 Std. bei 30 °C.
  • Reaktionsbedingungen pro Einheit
    • 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 3 μg Kontrollsubstrat und 1 Einheit Enzym in 30 μl für 1 Stunde bei 30 °C AcTEV™ Protease wird funktionell auf die Abwesenheit von unspezifischer Proteaseaktivität getestet
    GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptidaufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1.000 Einheiten
Inhalt und Lagerung AcTEV™ Protease wird mit einem Fläschchen mit 20X TEV-Puffer (1 M Tris-HCl, pH 8,0; 10 mM EDTA) und einem Fläschchen mit 100 mM DTT geliefert.
Bei -20 °C aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 1 Jahr lang stabil.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym TEV-Protease
Kompatibler Puffer TEV-Puffer
Optimale Reaktionstemperatur +4 bis 30 °C.
Menge 1000 E
Produkttyp Protease
Produktlinie AcTEV
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.