Learn More
Invitrogen™ BenchMark™ Fluoreszierender Proteinstandard
Artikelnummer. 10377952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10377952 125 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10377952 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. LC5928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 €
    485.65 € / 125 Mikroliter
    Sparen 114.35 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
125 μl (25-50 Anwendungen) werden in einem Ladepuffer bereitgestellt, der aus Tris-HCl, SDS, Glycerin und Coomassie Blue G-250 besteht
Besteht aus fluoreszierenden, farbstoffkonjugierten Proteinen mit Größen zwischen ca.11 – 155 kDa
Die Standardproteine können in der SDS-PAGE in scharfe Banden getrennt und mit einem UV-Transilluminator oder gängigen Laserscannersystemen visualisiert werden.
  • Sieben schmale, deutliche Banden, die sich in NuPAGE™ Bis-Tris-Gelen und Novex Tris-Glycin-Gelen gut trennen
  • Direkte Visualisierung unter dem UV-Lichtkasten zusammen mit den mit dem Lumio™ Green Nachweisreagenz markierten Proteinen
  • Einfache Abschätzung des Molekulargewichts Fluoreszenz-konjugierter Proteine in SDS-PAGE und Western Blots
  • Gebrauchsfertige Zusammensetzung
  • Nachweis mit Coomassie™ Brilliantblau R-250
  • Gel-Kompatibilität: Novex Tris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Garantie: 90 Tage
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 125 μL (25 bis 50 Anwendungen), geliefert in einem Ladepuffer aus Tris-HCl, SDS, Glycerol und Coomassie™ Blue G-250.
Lagerung bei -20 °C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung für 6 Monate stabil.
Nachweisverfahren 488 nm-Kanal
Number of Markers 7
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 11 bis 155 kDa
Gelkompatibilität Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele
Molekulargewicht 155, 98, 63, 40, 32, 21, 11 kDa
Menge 125 μl
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie BenchMark
Produkttyp Proteinleiter
Stain Type Mit Alexa Fluor 488 konjugierte Bänder
System Type Western Blotting, SDS-PAGE