Learn More
Invitrogen™ Buffer Core Repair Kit for XCell SureLock™ Mini-Cell
Artikelnummer. 10625403
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10625403
Marke: Invitrogen™ EI9021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält einen Platindraht, Isolierschlauch, Bananenstecker, Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Für das XCell SureLock™ Mini-Zellen-Blot-Modul
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini
Gelgröße Mini
Produktlinie XCell SureLock
Typ Mini-Cell Pufferkern-ReparaturkIt
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur