Learn More
Invitrogen™ Denaturing Cell Extraction Buffer
Beschreibung
Der denaturierende Zellextraktionspuffer kann für Invitrogen-PhosphoELISAs (z. B. ERK, JNK) verwendet werden, die eine Probenbehandlung oder Sieden erfordern. Nach der Lyse der Zellen mit dem denaturierenden Zellextraktionspuffer sind für die Lysate keine Probenbehandlung oder Sieden erforderlich.
Erstellung eigener Immunoassays, Zellanalyse, Zelllyse, Immunoassays, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Produkttyp | Zellextraktionspuffer |
| Menge | 100 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |