Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Schaf Anti-Maus IgG
Beschreibung
Beinhaltet
2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml)
Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG-Beads dienen als fester Träger zur einfachen und effizienten Bindung von Maus-IgGs und ihren Zielproteinen. Der polyklonale Schaf-Antikörper bindet mauseigenes IgG1, IgG2a und IgG2b und reagiert weniger stark auf mauseigenes IgG3 und IgM. Die humane Kreuzreaktivität ist minimal.
- Schnelle und einfache Kupplung und schnelles und einfaches Isolierungsverfahren
- Keine Säulen oder Zentrifugationsschritte erforderlich
- Bindet die meisten Maus-IgG-Subklassen
- Gesamter Antikörper
- Zelltyp: Alle Zellen aller Spezies, außer Maus
- Konzentration: 10 mg/ml
- Für hohen Durchsatz geeignet
- Reaktivität: Maus
- Zielspezies: Alle Spezies, außer Maus
- Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
- Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Información de órdenes
Versandbedingung: Raumtemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Konzentration | 10 mg/mL |
| Beschreibung | Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads |
| Material | Polystyrol |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: 10 ml Dynabeads™ M-280 Schaf-anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml) Lagerung: 2 °C bis 8 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, DynaMag™ Magnete |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Reaktivität | Bindet Maus-IgG1, IgG2a und IgG2b. Geringe Reaktivität gegenüber Maus-IgG3 und IgM. |
| Menge | 10 ml |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.