Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Schaf Anti-Kaninchen IgG
Beschreibung
Beinhaltet
2 ml (Konzentration 10 mg/ml) Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG
Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG-Beads dienen als fester Träger zur einfachen und effizienten Bindung von Kaninchen-IgG-Unterklassen und ihren Zielproteinen.
- Schnelle und einfache Kupplung und schnelles und einfaches Isolierungsverfahren
- Keine Säulen oder Zentrifugationsschritte erforderlich
- Bindet die meisten Kaninchen-IgG-Subklassen
- Gesamter Antikörper
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2 x 109 Zellen
- Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies, außer Kaninchen
- Konzentration: 10 mg/ml
- Isolierungsmethode: Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Alle Spezies, außer Kaninchen
- Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
- Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Antikörperaufreinigung, Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Immunassay-IVD, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), klinisch, Diagnoseentwicklung, Isolierung humaner Zellen, Immunpräzipitation, Entwicklung molekularer Diagnosetests, Isolierung von Mauszellen, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Protein und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 mg/mL |
| Beschreibung | Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads |
| Material | Polystyrol |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: 2 ml (10 mg/ml Konzentration) Dynabeads™ M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG Lagerung: 2°bis 8 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, DynaMag™ Magnete |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Reaktivität | Bindet sämtliche Kaninchen-IgG |
| Menge | 2 ml |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.