Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Schaf Anti-Kaninchen IgG
Artikelnummer. p-4924235
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10716653 1 Stück
10557013 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10716653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11203D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 ml (Konzentration 10 mg/ml) Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG
2,8 μm große, superparamagnetische Beads mit kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenem, affinitätsgereinigtem polyklonalem Schaf-Anti-Kaninchen-IgG
Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG-Beads dienen als fester Träger zur einfachen und effizienten Bindung von Kaninchen-IgG-Unterklassen und ihren Zielproteinen.
  • Schnelle und einfache Kupplung und schnelles und einfaches Isolierungsverfahren
  • Keine Säulen oder Zentrifugationsschritte erforderlich
  • Bindet die meisten Kaninchen-IgG-Subklassen
  • Gesamter Antikörper
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2 x 109 Zellen
  • Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies, außer Kaninchen
  • Konzentration: 10 mg/ml
  • Isolierungsmethode: Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Alle Spezies, außer Kaninchen
  • Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
  • Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Antikörperaufreinigung, Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Immunassay-IVD, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), klinisch, Diagnoseentwicklung, Isolierung humaner Zellen, Immunpräzipitation, Entwicklung molekularer Diagnosetests, Isolierung von Mauszellen, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Protein und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mg/mL
Beschreibung Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads
Material Polystyrol
Inhalt und Lagerung Enthält: 2 ml (10 mg/ml Konzentration) Dynabeads™ M-280 Schaf-Anti-Kaninchen-IgG
Lagerung: 2°bis 8 °C
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, DynaMag™ Magnete
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Reaktivität Bindet sämtliche Kaninchen-IgG
Menge 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung
Ziel Proteins
Typ Antikörperbeschichteter Bead
Ligandentyp Antikörper
Spezies Schaf
Farbe Braun
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Kennzeichnung For Research Use Only
Gleichförmigkeit Monosized 2.8 μm (CV <5%)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.