Learn More
Invitrogen™ TNFR1 (löslich) Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10511475
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
10511475 96 Tests 96 Tests
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10511475
Marke: Invitrogen™ KAC1761
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human-Tumornekrosefaktor-Rezeptor-1 (Hu-TNFR1)-ELISA quantifiziert Hu-TNFR1 in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-TNFR1. Verfahrensprinzip Der Human-TNFR1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor 1 (TNFR1) gehört zur Tumor-Nekrose-Faktor-Superfamilie und ist einer der wichtigsten TNF-Alpha-Rezeptoren. Dieser Rezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Apoptose. TNFR1 spielt auch eine wichtige Rolle bei der Zytokin-vermittelten Signalisierung, der positiven Regulation des NF-Kb-Pfades, der positiven Regulation der Angiogenese und der negativen Regulation der Genexpression. Die extrazelluläre Domäne des Rezeptors wird zudem als lösliche TNFR1 (sTNFR1) in das Kreislaufsystem freigesetzt. Beim Menschen befindet sich das TNFR1-Gen auf Chromosom 12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P19438
Assay-Bereich 1 bis 47 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 50 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7132
Gensymbol CD120a, FPF, TBP1, TNF-R, TNF-R-I, TNF-R55, TNFAR, TNFR1, TNFR55, TNFR60, p55, p55-R, p60
Inkubationszeit 1.25 h
Interassay-VK 7.3 %
Intraassay-VK 4.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen TNF-RI
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 15 Min