Learn More
Invitrogen™ Novex™ EGF Human ELISA Kit
Artikelnummer. p-4922203
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
192 Tests
96 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10405143
Marke: Invitrogen™ KHG0061
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Quantifiziert natürlichen oder rekombinanten humanen epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) in Serum, Plasma, gepufferter Lösung, Zellkulturmedium oder Urin
Der Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA quantifiziert Hu EGF in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung, Urin oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu EGF.Funktionsprinzip der Methode Der Human-EGF Festphasen-Sandwich-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
EGF gehört zu einer Familie von Wachstumsfaktoren, die an den 170 kDa-EGF-Rezeptor gebunden sind. Die EGF-Rezeptorliganden werden als Typ I-Transmembranproteine mit 130 kDa mit einer N-terminal-Erweiterung, dem EGF-Modul, und einem C-terminal-Fragment, auch als zytoplasmatischer Schwanz bezeichnet, synthetisiert. EGF umfasst neun EGF-Motive; nur der neben der Zellmembran liegende Bereich ist als EGF-Rezeptor-bindende Domäne funktionsfähig. Aufgrund der proteolytischen Spaltung wird ein löslicher Wachstumsfaktor mit 6 kDa, der das EGF-Modul enthält, in den extrazellulären Raum freigesetzt ('Ektodomänenabwurf'). EGF kann in den meisten Körperflüssigkeiten nachgewiesen werden; die Konzentration ist in Plasma, Urin, Speichel und Milch ist besonders hoch. Thrombozyten sowie Zellen in verschiedenen Organen wie Gehirn, Niere, Speicheldrüse und Magen setzen EGF frei. Als Mitogen für endotheliale Zellen wirkt sich EGF auch auf die Angiogenese aus und spielt eine Rolle bei Wundheilungsprozessen. Die Blockierung der Freisetzung von EGF-Rezeptorliganden hemmt Wachstum und Migration in mehreren EGF-Rezeptor-abhängigen Zelllinien und verzögert die Wundreepithelialisierung aufgrund einer beeinträchtigten Keratinozytenmigration erheblich. Die Überexpression eines oder mehrerer Rezeptoren und/oder Liganden ist ein Merkmal der meisten Karzinome und Epithelkarzinome beim Menschen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01133
Assay-Bereich 3.9 bis 250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <1 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1950
Gensymbol HOMG4, URG
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.3 %
Intraassay-VK 4.4 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen EGF
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl; Urin, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h