Learn More
Invitrogen™ EKMax™ Enterokinase
Artikelnummer. 10184792
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
250 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10184792
Marke: Invitrogen™ E18001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
EKMax Enterokinase wird mit 10X-Puffer geliefert.
Rekombinante Probe der katalytischen Untereinheit der Rinderenterokinase
  • Erkennt die Sequenz Asp-Asp-Asp-Asp-Lys und spaltet Peptidbindungen nach Lysinrückständen
  • Das Enzym kann zur Spaltung jedes Fusionsproteins verwendet werden, das diese Peptidsequenz trägt
  • Gut geeignet für die Entfernung von Fusionstags aus rekombinanten Proteinen
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit EKMax ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um 20μ g Thioredoxin-CAT-Fusionsprotein innerhalb von 16 Stunden bei 37 °C zu 90 % zu verdauen; eine Einheit EKMax entspricht ∽190 Trypsinogen-Aktivierungseinheiten
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptid-Aufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Enterokinase
Inhalt und Lagerung 250 oder 1000 Einheiten EKMax™ werden mit 10x-Puffer geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Spezies Rind/Bovine
Menge 250 Einheiten
Produktlinie EKMax