Learn More
Invitrogen™ EKMax™ Enterokinase
Beschreibung
Beinhaltet
EKMax Enterokinase wird mit 10X-Puffer geliefert.
- Erkennt die Sequenz Asp-Asp-Asp-Asp-Lys und spaltet Peptidbindungen nach Lysinrückständen
- Das Enzym kann zur Spaltung jedes Fusionsproteins verwendet werden, das diese Peptidsequenz trägt
- Gut geeignet für die Entfernung von Fusionstags aus rekombinanten Proteinen
- Einheiten-Definition: Eine Einheit EKMax ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um 20μ g Thioredoxin-CAT-Fusionsprotein innerhalb von 16 Stunden bei 37 °C zu 90 % zu verdauen; eine Einheit EKMax entspricht ∽190 Trypsinogen-Aktivierungseinheiten
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptid-Aufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Enterokinase |
| Inhalt und Lagerung | 250 oder 1000 Einheiten EKMax™ werden mit 10x-Puffer geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Menge | 250 Einheiten |
| Produktlinie | EKMax |