Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.5 mm, 10 well
Beschreibung
Diese Kämme sind zum Gießen von speziellen Geltypen vorgesehen und sind in zwei Stärken (1,0 mm und 1,5 mm) und sieben Well-Formaten (1-Well, 2-Well, 5-Well, 10-Well, 12-Well, 15-Well und 2D-Well) erhältlich.
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Inklusive 1,5 mm x 10 Well-Kämme (25⁄Packung). |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal |
| Gelgröße | Mini |
| Produktlinie | Novex |
| Typ | 10-Well Kamm für leere Gelkasette |
| Menge | 25⁄pkg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |