Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassettes with Combs, Midi, 26-well
Click to view available options
Menge:
1 pack
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
10 Kassetten (mit 26-Well Kämmen) pro Packung
Benötigt
Für den Betrieb der Gele ist ein XCell4 SureLock™ Midi-Cell Runner erforderlich.
- Die Kassetten sind auf drei Seiten versiegelt, um ein Auslaufen zu verhindern, und erfordern keinen speziellen Gießstand
- Die Gele, die in diese Kassetten gegossen werden, sind 1,0 mm dick
- Die Kassetten verfügen über gedruckte Well-Konturen für eine einfachere Gelbeladung
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10 Kassetten (mit 26-Well Kämmen) pro Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell4 SureLock Midi-Cell |
| Gelgröße | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Produkttyp | Leere Gel-Kassette |
| Wells | 26-Well |
| Menge | 1 pack |
| Laufende Bemaßung | Vertikal |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Länge (metrisch) Gel | 8 cm |
| Mehr anzeigen |