Learn More
Invitrogen™ Rat Growth Hormone ELISA Kit
Artikelnummer. 11360962
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11360962 96 Tests 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11360962
Marke: Invitrogen™ KRC5311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Rat Growth Hormone ELISA Kit quantifies rat growth hormone in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will recognize both the natural and recombinant growth hormone. Principle of the method The rat growth hormone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das menschliche Wachstumshormon (hGH) ist ein Mitglied der Somatotropin/Prolactin-Hormonfamilie, die eine wichtige Rolle bei der Wachstumskontrolle spielt. Das GH1-Gen befindet sich zusammen mit 4 weiteren verwandten Genen am Wachstumshormonlocus auf Chromosom 17. Die fünf Gene haben einen bemerkenswert hohen Grad an Sequenzidentität. Alternatives Spleißen führt zu 5 Isoformen von ca. 19 kDa bis 24 kDa. HGH wird von den somatotrophen Zellen in der Hypophyse produziert. Es wirkt durch Bindung an Membranrezeptoren, die zur Zytokinrezeptor-Untergruppe gehören. Seine Hauptfunktion bei der Stimulierung des Körperwachstums besteht darin, die Leber und andere Gewebe zur Sekretion von IGF-1 anzuregen. Es stimuliert sowohl die Differenzierung als auch die Proliferation von Myoblasten. Es stimuliert auch die Aminosäureaufnahme und die Proteinsynthese in Muskeln und anderen Geweben. Mutationen oder Deletionen im Gen führen zu Wachstumshormonmangel und zu einer geringen Körpergröße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01244
Assay-Bereich 0.63 to 20 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0.5 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 24391
Gensymbol Gh1
Inkubationszeit 4 hr.
Interassay-VK 5%
Intraassay-VK 4.8
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Standard Dilution Buffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, HRP Diluent, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Growth Hormone
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 hrs