Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Probenpuffer hoher Dichte (5X)
Beschreibung
Novex TBE-Gele bieten die höchstmögliche Auflösung für die Analyse von Restriktionsverdauen und PCR-Produkten. DNA-Fragmente mit einer Größe von 10 bis 3.000 Basenpaaren werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt. Novex DNA-Retardationsgele werden mit 0,5X TBE als Gelpuffer hergestellt. Dies ist ausreichend für eine gute elektrophoretische Trennung, jedoch niedrig genug, um DNA-Protein-Interaktionen zu fördern.
- Novex TBE- und DNA-Retardationsgele sind zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle konzipiert.
- Rezeptur: Novex TBE und DNA Retardations-Gele werden mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS hergestellt.
- Empfohlene Puffer: Für eine optimale Leistung werden Novex TBE Laufpuffer und Novex Hi-Density TBE-Probenpuffer dringend für die Verwendung mit diesen Gelen empfohlen.
- Novex Hi-Density TBE-Probenpuffer enthält den Gradientenbildner Ficoll™, der schärfer abgegrenzte und geradere Banden als herkömmliche Dichtemedien erzeugt, sowie die Tracking-Farbstoffe Bromphenolblau und Xylencyanol.
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Probenladepuffer |
| Konzentration | 5X |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern |
| Gelkompatibilität | Polyacrylamid-Gele |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Marker oder Farbstoff | Bromphenolblau, Xylolcyanol |
| Produktlinie | Novex |
| Produkttyp | TBE-Puffer |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Nasseis |