Learn More
Invitrogen™ Novex IEF-Kathodenpuffer pH 3-10 (10X)
Artikelnummer. 11529076
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11529076 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11529076 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. LC5310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein optimierter vorgemischter IEF-Kathodenpuffer
IEF-Kathodenpuffer mit pH 3 bis 10 (10X) ist ein optimierter, vorgemischter IEF-Kathodenpuffer für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen mit pH 3 bis 10. IEF ist eine sensible Technik, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die optimierten vorgemischten IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und ermöglichen konsistente Ergebnisse.
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Puffer Anoden- und Kathodenpuffer
Konzentration 10X
Geltyp IEF
pH-Bereich 3 bis 10
Gelkompatibilität Novex™ IEF-Gele
Menge 125 mL
Versandbedingung Nasseis
Produkttyp IEF-Kathodenpuffer