Learn More
Invitrogen™ Novex™ IFN-γ Mouse ELISA Kit, verbessert
Artikelnummer. 10543205
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10543205
Marke: Invitrogen™ KMC4021C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Maus-Interferon-Gamma (Ms-IFNγ)-ELISA quantifiziert Ms-IFNγ in Mausserum, -plasma, Pufferlösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IFNγ.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IFNγ misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interferon-gamma (IFN-γ) ist ein Lymphokin, das von aktivierten T- und NK-Zellen produziert wird.
Zellanalyse, Zellsignalweiterleitung, Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01580
Assay-Bereich 47 bis 300 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 15978
Gensymbol IFN-g,Ifg
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 6.5 %
Intraassay-VK 3.2 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen IFN-α
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl; Überstand, 25 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h