Learn More
Invitrogen™ IL-18 Rat ELISA-Kit
Artikelnummer. 10561095
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10561095
Marke: Invitrogen™ KRC2341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Ratten-Interleukin-18 (Rt-IL-18)-ELISA quantifiziert Rt-IL-18 in Rattenserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Rt IL-18. Verfahrensprinzip Der Rat IL-18-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein proinflammatorisches Zytokin. Dieses Zytokin kann die IFN-gamma-Produktion von T-Zellen induzieren. Die Kombination dieses Zytokins und des IL12 hat gezeigt, dass sie die IL4-abhängige IgE- und IgG1-Produktion hemmt und die IgG2a-Produktion von B-Zellen verbessert. IL-18-bindendes Protein kann spezifisch mit diesem Zytokin interagieren und so seine biologische Aktivität negativ regulieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P97636
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <4 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 29197
Gensymbol Il18
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 4.9 %
Intraassay-VK 3.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen IL-18
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h