Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-1B
Artikelnummer. 10150573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10150573 2 x 96 Tests 1 Stück
10130573 96 Tests 96 Tests
10140573 5 x 96 Tests 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10150573 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KHC0012
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-1β in Serum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium
Der Human Interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA quantifiziert Hu IL-1β in Humanserum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Das Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Hu IL-1β.Funktionsprinzip der Methode Der Human-IL-1β Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01584
Assay-Bereich 3.9 bis 250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Inhalt und Lagerung Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung. Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Lagerbedingungen für maximale Stabilität finden Sie im Produkthandbuch.
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Cytokines & Receptors
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias catabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-betacatabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL-1; IL1-BETA; IL1F2
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL-1, IL1-BETA, IL1F2
Interassay-VK 6.6 %
Intraassay-VK 4.4 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Präzision 1 pg/ml
Protein-Aliase IL-1 beta, Catabolin
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Versandbedingung Wet Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 Std 55 Min