Learn More
Invitrogen™ IL-3A Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10426673
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10426673 96 Tests 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10426673
Marke: Invitrogen™ KHC0031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human Interleukin3 (Hu IL-3)-ELISA quantifiziert Hu IL-3 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IL-3. Verfahrensprinzip Der Human-IL-3-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem Paar zusammenpassender Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin3 (IL-3), auch Mastzellwachstumsfaktor (MCGF), Multicolony Stimulating Factor (Multi-CSF) oder Eosinophil-CSF (E-CSF) genannt, wird von aktivierten T-Zellen, Mastzellen und Eosinophilen produziert. IL-3 ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor, der die Koloniebildung von Erythroiden, Megakaryozyten, Neutrophilen, Eosinophilen, Basophilen, Mastzellen und monozytischen Linien stimuliert. Die meisten dieser Funktionen werden verbessert oder sind abhängig von der Kostimulation durch andere Zytokinen. Mensch- und Maus-IL-3 teilen sich nur 29 % Sequenzidentität auf Aminosäureebene. Die Bioaktivität von IL-3 ist sehr speziesspezifisch. Beispielsweise zeigt die menschliche IL-3-Zelle keine Aktivität bei Mauszellen. IL-3 fördert bei Zytokin starkes Wachstum. IL-3 ist in der Lage, die Proliferation einer breiten Palette hämatopoetischer Zelltypen zu unterstützen und ist an einer Vielzahl von Zellaktivitäten wie Zellwachstum, Differenzierung und Apoptose beteiligt. IL-3 besitzt nachweislich auch neurotrophische Aktivität und kann mit neurologischen Störungen in Verbindung gebracht werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08700
Assay-Bereich 7.8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <1 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3562
Gensymbol Il-3, MCGF, MULTI-CSF
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 7.3 %
Intraassay-VK 5.5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Gehäuse IL-3
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h