Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Amyloid-beta 40 (Maus)
Beschreibung
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Der Maus Amyloid Beta42 (Ms Abeta 42) ELISA quantifiziert Ms Abeta 42 in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebehomogenaten und Kulturüberstand. Das Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-Abeta 42. Verfahrensprinzip Das Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-Abeta 42 misst die Menge des Zieles, das innerhalb eines Paares gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P12023 |
| Assay-Bereich | 7.81 bis 500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | <5 pg/ml |
| Konzentration | 7.81 – 500 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand, Überstand |
| Zielspezies | Maus, Rat |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 11820 |
| Mehr anzeigen |