Learn More
Invitrogen™ IP-10 (CXCL10) Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10640734
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10640734
Marke: Invitrogen™ KAC2361
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human-Entzündungsprotein-10 (Hu-IP-10/CXCL10)-ELISA quantifiziert Hu-IP-10/CXCL10 in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IP-10. Verfahrensprinzip Der Human IP-10/CSCL10Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
CXCL10 ( C-X-C Motif-Chemokin-Ligand10) ist ein Protein mit 10 kDa und Mitglied der CXC-Familie, die durch Bindung an CXCR3 wirkt. Die Bindung von CXCL10 an CXCR3 führt zu pleiotropen Effekten, einschließlich der Stimulation von Monozyten, natürlicher Killer- und T-Zell-Migration und Modulation der Adhäsionsmolekülexpression. CXCL10 ist ein proinflammatorisches Chemoattractant -Zytokin, das aktivierte T-Lymphozyten anzieht. CXCL10 wird in Lymphorganen auf niedrigem Niveau konstitutiv exprimiert, und die Expression wird durch IFN-gamma und in gewissem Maße durch IL12 stark induziert. Es ist ein wichtiger Biomarker für die Diagnose vieler klinischer Erkrankungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr und Entzündung des Wirts. CXCL10 weist eine angiostatische und eine antitumorale Funkltion auf, die auch an Th1-entzündlichen Erkrankungen, Hashimoto-Thyreoiditis, Graves-Krankheit und Typ-1-Diabetes mellitus beteiligt ist.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P02778
Assay-Bereich 7.8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Speichel, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3627
Gensymbol CXCL10
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 8.4 %
Intraassay-VK 4.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen IP 10
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Speichel, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h