Learn More
Invitrogen™ Cytokine 10-Plex Human Panel, Ultrasensitive
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält vorgemischte mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Filterplatte, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Das hochempfindliche, magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel für die Luminex-Plattform wurde speziell für die Quantifizierung von humanem GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 und TNF-α in Serum, Plasma und Gewebekulturüberstand entwickelt. Durch die gleichzeitige Messung von 10 Analyten liefert das Luminex Assay-Panel mehr Daten aus jeder Probe, was im Vergleich zu eher herkömmlichen Systemen (wie ELISA), die in der Forschung verwendet werden, Geld und Zeit spart. Geeignet für die Verwendung mit den Luminex™ 100/200, FLEXMAP 3D™ und MAGPIX™ Systemen.
Umfassendes, hochempfindliches Human-Panel
Das hochempfindliche, magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel für die Luminex-Plattform bietet Reagenzien für die genaue, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung humaner Proteine, einschließlich: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 und TNF-α. Luminex xMAP-Technologie – effektives und erprobtes Analysehilfsmittel
Das hochempfindliche, magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel basiert auf der xMAP-Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads, die kovalent an unterschiedliche Antikörper gebunden sind, können mithilfe einer 96-Well-Mikroplatte im gleichen Assay gemischt werden. Nach Abschluss des Sandwich-Immunassays können Beads mit den FLEXMAP 3D-Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beads (Analyt) und der Assay-Signale (PE) gemessen werden.
MAGPIX-System – bringt die Leistungsfähigkeit von Multiplex in jedes Labor
Das MAGPIX-System kann auch für die Probenanalyse verwendet werden. Dieses Gerät nutzt die xMAP-Technologie und verwendet Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, eine CCD-Kamera zur Detektion von Beads und Analyten sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren. Das MAGPIX-System ist kompakter und robuster und bietet ein sehr kostengünstiges Multiplex-Werkzeug auf Basis magnetischer Beads. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX-System ist anwenderfreundlich – für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
Mit Magnetbeads können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen
Magnetbead-basierte Assays verwenden Luminex MagPlex Magnet-Mikrosphären. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrol-Beads und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Dank einfach anzuwendender Protokolle erhalten Sie Ihre Ergebnisse in nur 3,5 Stunden. Darüber hinaus sind diese Assays sowohl für Vakuum-basierte als auch magnetische Waschstationen geeignet und funktionieren gut mit dem MAGPIX System sowie anderen Luminex xMAP-Plattformen.
Höhere Validierung für sichere Ergebnisse
Das hochempfindliche, magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel wurde mit denselben strengen Kriterien validiert, die Luminex-Assays auszeichnen. Jedes Kit wird mit einer Packungsbeilage geliefert, die die Spezifikationen für jeden Marker im Assay beschreibt.
- Herausragendes Leistungsverhalten: Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
- Hohe Qualität: Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
- Schnelle und einfache Protokolle: Durchführen des Multiplex-Assay und Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multiplex-Panel |
| Menge | 100 Assays |
| Spezies | Human |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Konjugat | R-PE |
| Bead-Typ | Siehe Produktdokumentation |
| Assay-Empfindlichkeit: | Siehe Produktdokumentation |
| Assay-Bereich | Siehe Produktdokumentation |
| Format | Vorkonfiguriertes Panel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex Geräte |
| Mehr anzeigen |