Learn More
Invitrogen™ Luminex™ IL-10 Human Singleplex Bead Kit
Artikelnummer. 10100383
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Assays
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
10100383 100 Assays 100 Tests
1 options
Artikelnummer. 10100383
Marke: Invitrogen™ LHC0101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Capture antibody coated beads, standard, detector antibody and lot-specific technical data sheet.
Benötigt
Buffer reagents needed to complete the reaction are sold separately under Catalog number LHB0001.
For the measurement of human IL-10 (Interleukin-10) in serum, plasma or tissue culture supernatant
The assay may be run alone or in combination with other Human Singleplex Bead Kits. These reagents are intended for use in the Luminex™ 100™ or 200™ System only.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 Assays
Assay-Empfindlichkeit: <5 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluorescent Detection
Gen-ID (Entrez) 3586
Protein-Subtyp Interleukin 10
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Kitinhalt Capture antibody coated beads, Detector antibody, Lot specific technical data sheet, Standard
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke (RUO)